missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dibenzylamine-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzylamine-d10 |
| CAS | 923282-09-1 |
| Molekylformel | C14 D10 H5 N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5-methyl)-benzene-2,3,4,5,6-d5-methanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CNCc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-N-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.337 |
| Formel vikt | 207.183 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?