Läs mer
Dibenzylamine, MP Biomedicals
Produktkod. 11416575 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416575 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11416575 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520395905
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzylamine
CAS 103-49-1
Molekylformel C14H15N
MDL-nummer MFCD00004770
Kvantitet 5 g
Synonym dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6
InChI-nyckel BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn dibensylamin
Molekylvikt (g/mol) 197.28
PubChem CID 7656
Formel vikt 197.28