Läs mer
Dibensylamin, TRC
Produktkod. 30359179
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359179 1 g
30352883 100 g
30356039 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4175051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-49-1
Molekylformel C14 H15 N
Molekylvikt (g/mol) 197.28
Synonym Dibenzylamine (8CI), N-(Phenylmethyl)benzenemethanamine, (N-Benzylaminomethyl)benzene, Bibenzylamine, Bisbenzylamine, DBA, N,N-Dibenzylamine, N-Benzylbenzylamine, NSC 4811
IUPAC-namn N-benzyl-1-fenylmetanamin
LEDER C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzylamine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2
Formel vikt 197.1204