Läs mer
Dibenzyldithiocarbamic Acid Zinc Salt, TRC
Produktkod. 30380046
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30380046 1 g
1 options
Produktkod. 30380046 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4229931G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Bis(dibenzyldithiocarbamate)
CAS 14726-36-4
Molekylformel C30 H28 N2 S4 Zn
Kvantitet 1 g
Synonym Dibenzyldithiocarbamic Acid Zinc Salt, Zinc, bis[N,N-bis(phenylmethyl)carbamodithioato-κS,κS']-, (T-4)-, Zinc, bis(dibenzyldithiocarbamato)- (7CI,8CI), Zinc, bis[bis(phenylmethyl)carbamodithioato-S,S']-, (T-4)-, Zinc, bis[bis(phenylmethyl)carbamodithioato-κS,κS']-, (T-4)- (9CI), (T-4)-Bis[N,N-bis(phenylmethyl)carbamodithioato-κS,κS']zinc, (N,N-Dibenzyldithiocarbamato)zinc, Accelerator ZBEC, Arazate, Avorator ZBEC 70GE, Bis(dibenzyldithiocarbamato)zinc, DBZ, Nocceler Z, Nocceler ZTC, Perkacit ZBEC, Rhenogran ZBEC 70, Sanceler Z-BE, Vulkacit ZBEC, Vulkacit ZBEC/C, ZBEC, Zinc dibenzyldithiocarbamate, Zinc bis(dibenzyldithiocarbamate)
InChI formel InChI=1S/2C15H15NS2.Zn/c2*17-15(18)16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14;/h2*1-10H,11-12H2,(H,17,18);/q;;+2/p-2
LEDER C(N(Cc1ccccc1)C2=[S][Zn+2]3([S-]C(=[S]3)N(Cc4ccccc4)Cc5ccccc5)[S-]2)c6ccccc6
Molekylvikt (g/mol) 610.226
Formel vikt 608.043