Läs mer
Dibromo[2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]palladium(II), Thermo Scientific™
Produktkod. 15407285
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407285 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15407285 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046664.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloro[2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]palladium(II)
CAS 366488-99-5
Färg Orange
Molekylformel C44H34Br2P2Pd+2
MDL-nummer MFCD14155710
Kvantitet 1 g
Synonym dibromo 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl palladium ii, pdbr2 binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl dibromopalladium ii
InChI-nyckel XOOQZGNLBGHEEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)[PH+](C2=CC=CC=C2)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)[PH+](C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8.Br[Pd]Br
IUPAC-namn dibromopalladium;[1-(2-diphenylphosphaniumylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphanium
Molekylvikt (g/mol) 890.932
PubChem CID 73994988
Formel vikt 888.91
Fysisk form Crystalline Solid