Läs mer
Dibromoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromoacetamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3Br2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| Formel vikt | 214.8581 |