missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dibromoacetic Acid-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromoacetic Acid-1-13C |
| CAS | 138333-54-7 |
| Molekylformel | C 13C H2 Br2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,2-dibromoacetic-1-13C acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1 |
| LEDER | C([13C](O)=O)(Br)Br |
| IUPAC-namn | 2,2-dibromoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.84 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?