Läs mer
Dibromoacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromoacetic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| Formel vikt | 215.8422 |