Läs mer
Dibromacetonitril, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11478836
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478836 100 g 100g
11458836 5 g 5g
11468836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16994.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3252-43-5 | C2HBr2N | 198.845 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3252-43-5
Molekylformel C2HBr2N
Molekylvikt (g/mol) 198.845
MDL-nummer MFCD00001856
InChI-nyckel NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
PubChem CID 18617
ChEBI CHEBI:82445
IUPAC-namn 2,2-dibromacetonitril
LEDER C(#N)C(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromoacetonitrile
Densitet 2.296
Kokpunkt 67°C to 69°C (24 mmHg)
Flampunkt 56°C (133°F)
Odör Pungent, Makes Eyes Water
Linjär formel Br2CHCN
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3286
Beilstein 1739037
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 198.84
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.