Läs mer
Dibromoacetonitrile, TRC
Produktkod. 30378598
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378598 100 mg
30369438 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30378598 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD422760100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3252-43-5
Molekylformel C2 H Br2 N
Molekylvikt (g/mol) 198.84
Synonym Acetonitrile, dibromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromoacetonitrile, Dibromoacetonitrile
IUPAC-namn 2,2-dibromoacetonitrile
LEDER BrC(Br)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromoacetonitrile
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2HBr2N/c3-2(4)1-5/h2H
Formel vikt 196.8476