Läs mer
Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319847 5 g 5g
11309847 1 g 1g
11399837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042192.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Som polymerisationskatalysator
Som polymerisationskatalysator
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14126-37-5
Molekylformel C36H30Br2NiP2
Molekylvikt (g/mol) 743.09
MDL-nummer MFCD00015865
InChI-nyckel QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nibr2 pph3 2, dibromobis triphenylphosphine nickel ii, bis triphenylphosphine nickel ii bromide, dibromobis triphenylphosphine nickel, dibromonickel; bis triphenylphosphine, bis triphenylphosphine dibromonickel ii
PubChem CID 11050914
IUPAC-namn dibromonickel;trifenylfosfan
LEDER Br[Ni]Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Smältpunkt 219°C to 223°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Formel vikt 743.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.