Läs mer
Dibromoklormetan, 97+%
Produktkod. 11438776
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438776 100 g 100g
11418776 5 g 5g
11428776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16938.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-48-1 | CHBr2Cl | 208,277 g/mol
Det ger bromklorkarben under fasöverföringsförhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det ger bromklorkarben under fasöverföringsförhållanden.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Fukt& Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från ljus, vatten/fukt, oxidationsmedel och värme. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-48-1
Molekylformel CHBr2Cl
Molekylvikt (g/mol) 208.277
MDL-nummer MFCD00000820
InChI-nyckel GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform
PubChem CID 31296
ChEBI CHEBI:34627
IUPAC-namn dibrom(klor)metan
LEDER C(Cl)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromochloromethane
Smältpunkt -22 °C
Densitet 2.42
Kokpunkt 115 °C till 118 °C
Brytningsindex 1.5475
Kvantitet 100 g
Beilstein 1731046
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Merck Index 14,2135
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 208.28
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.