Läs mer
Dibromokloretan, TRC
Produktkod. 30378869
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30378869 500 mg
1 options
Produktkod. 30378869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD425205500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromochloromethane
CAS 124-48-1
Molekylformel C H Br2 Cl
Kvantitet 500 mg
Synonym Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane, DBCM, Dibromomonochloromethane, Monochlorodibromomethane
InChI formel InChI=1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
LEDER ClC(Br)Br
IUPAC-namn dibrom(klor)metan
Molekylvikt (g/mol) 208.28
Formel vikt 205.8134