Läs mer
Dibromochloronitromethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromochloronitromethane |
| CAS | 1184-89-0 |
| Molekylformel | CBr2ClNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dibromo-chloro-nitromethane |
| InChI formel | InChI=1S/CBr2ClNO2/c2-1(3,4)5(6)7 |
| LEDER | [O-][N+](=O)C(Cl)(Br)Br |
| IUPAC-namn | dibromo-chloro-nitromethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.28 |
| Formel vikt | 250.7984 |