Läs mer
Dibromocyanoacetamide-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromocyanoacetamide-13C3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8)/i1+1,2+1,3+1 |