Läs mer
Dibromocyanoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromocyanoacetamide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8) |
| Formel vikt | 239.8534 |