missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dibromoformaldoxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromoformaldoxime |
| CAS | 74213-24-4 |
| Molekylformel | CHBr2NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Hydroxy-carbonimidic Dibromide, Dibromoformaldehyde Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/CHBr2NO/c2-1(3)4-5/h5H |
| LEDER | ON=C(Br)Br |
| IUPAC-namn | N-(dibromomethylidene)hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.83 |
| Formel vikt | 200.8425 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?