Läs mer
Dibromoformaldoxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromoformaldoxime |
| CAS | 74213-24-4 |
| Molekylformel | CHBr2NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hydroxy-carbonimidic Dibromide, Dibromoformaldehyde Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/CHBr2NO/c2-1(3)4-5/h5H |
| LEDER | ON=C(Br)Br |
| IUPAC-namn | N-(dibromomethylidene)hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.83 |
| Formel vikt | 200.8425 |