Läs mer
Dibromoiodomethane (90%), TRC
Produktkod. 17961705
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961705 250 mg
17982595 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17961705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD425500250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-94-2
Molekylformel C H Br2 I
Molekylvikt (g/mol) 299.73
Synonym Methane, dibromoiodo- (6CI,7CI,9CI), Dibromoiodomethane
IUPAC-namn dibromo(iodo)methane
LEDER BrC(Br)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromoiodomethane
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/CHBr2I/c2-1(3)4/h1H
Formel vikt 297.749