Läs mer
Dibromomalonamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11416006
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416006 10 g 10g
11324519 25 g 25g
11334519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22315.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73003-80-2 | C3H4Br2N2O2 | 259.89 g/mol
Dibromomalonamid är ett antimikrobiellt medel som används i sockerbruk, en förening för lipofila vätskesystem för tygvård. Det används också för att framställa 5-tioxo-[1,3]ditiolo[4,5-d][1,3]ditiol-2,2-dikarboxylsyradiamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dibromomalonamid är ett antimikrobiellt medel som används i sockerbruk, en förening för lipofila vätskesystem för tygvård. Det används också för att framställa 5-tioxo-[1,3]ditiolo[4,5-d][1,3]ditiol-2,2-dikarboxylsyradiamid.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Fukt& ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73003-80-2
Molekylformel C3H4Br2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 259.89
MDL-nummer MFCD00014803
InChI-nyckel SWHQVMGRXIYDSF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 175375
LEDER NC(=O)C(Br)(Br)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromomalonamide
Smältpunkt 202°C to 207°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1770873
Känslighet Light and moisture sensitive
Synonym dibromomalonamide, 2,2-dibromomalonamide, dibromopropanediamide, propanediamide, 2,2-dibromo, dibromo malonamide-13c3, dibromo malonamide, dibromomalonic diamide, dibromomalonic acid diamide, propanediamide,2,2-dibromo, 2,2-bis bromanyl propanediamide
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn dibrompropandiamid
Formel vikt 259.89
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.