Läs mer
Dibrommetan, 99 %
Beskrivning
Dibrommetan används som lösningsmedel i organisk syntes. Det fungerar som en mellanprodukt vid tillverkning av specialkemikalier, jordbrukskemikalier och läkemedel. Det är användbart som extraktionsmedel och används för bestämning av 5-nitroimidazoler (5-NDZ) i miljömässiga vatten. Det är involverat i omvandlingen av katekoler till deras metylendioxiderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dibrommetan används som lösningsmedel i organisk syntes. Det fungerar som en mellanprodukt vid tillverkning av specialkemikalier, jordbrukskemikalier och läkemedel. Det är användbart som extraktionsmedel och används för bestämning av 5-nitroimidazoler (5-NDZ) i miljömässiga vatten. Det är involverat i omvandlingen av katekoler till deras metylendioxiderivat.
Löslighet Blandbar med vatten
, kloroform, aceton, eter och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, aluminium och magnesium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromomethane |
| Namnnotering | Stabiliserat med 50 ppm BHT |
| Smältpunkt | -53 °C |
| Densitet | 2.495 |
| Kokpunkt | 96 °C till 98 °C |
| Brytningsindex | 1.541 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2664 |
| Beilstein | 969143 |
| Merck Index | 14,6061 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.