Läs mer
Dibrommetan, 99 %
Produktkod. 11438683
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438683 2500 g 2500g
11418683 100 g 100g
11428683 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438683 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10456.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173,835 g/mol
Dibrommetan används som lösningsmedel i organisk syntes. Det fungerar som en mellanprodukt vid tillverkning av specialkemikalier, jordbrukskemikalier och läkemedel. Det är användbart som extraktionsmedel och används för bestämning av 5-nitroimidazoler (5-NDZ) i miljömässiga vatten. Det är involverat i omvandlingen av katekoler till deras metylendioxiderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dibrommetan används som lösningsmedel i organisk syntes. Det fungerar som en mellanprodukt vid tillverkning av specialkemikalier, jordbrukskemikalier och läkemedel. Det är användbart som extraktionsmedel och används för bestämning av 5-nitroimidazoler (5-NDZ) i miljömässiga vatten. Det är involverat i omvandlingen av katekoler till deras metylendioxiderivat.
Löslighet Blandbar med vatten
, kloroform, aceton, eter och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, aluminium och magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-95-3
Molekylformel CH2Br2
Molekylvikt (g/mol) 173.835
MDL-nummer MFCD00000168
InChI-nyckel FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
IUPAC-namn dibrommetan
LEDER C(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromomethane
Namnnotering Stabiliserat med 50 ppm BHT
Smältpunkt -53 °C
Densitet 2.495
Kokpunkt 96 °C till 98 °C
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 2500 g
UN-nummer 2664
Beilstein 969143
Merck Index 14,6061
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, kloroform, aceton, eter och alkohol.
Formel vikt 173.85
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.