Läs mer
Dibromomethane-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromomethane-d2 |
| CAS | 22117-86-8 |
| Molekylformel | C D2 Br2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Dibromodideuteromethane, Dideuteriodibromomethane, Methylene dibromide-d2, Methylene-d2 bromide |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Br)Br |
| IUPAC-namn | dibromo(dideuterio)methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.85 |
| Formel vikt | 173.8649 |