Läs mer
Dibromomethane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15849710
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849710 250 mL 250ml
15816500 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15849710 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8102780250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-95-3
Specifikationer
Smältpunkt -53°C
Densitet 2.49 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 95°C to 97°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000168
Kvantitet 250 mL
Synonym Dibromomethane, Methylene bromide, Dibromomethane
Molekylvikt (g/mol) 173.83