Läs mer
Dibrommetan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromomethane |
| CAS | 74-95-3 |
| Molekylformel | C H2 Br2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Dibromomethane, Methylene bromide, Methylene dibromide, NSC 7293 |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2 |
| LEDER | BrCBr |
| IUPAC-namn | dibrommetan |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.83 |
| Formel vikt | 171.8523 |