Läs mer
Dibromonitrometan, TRC
Produktkod. 30134226
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134226 100 mg
30007168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD425710100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-91-4
Molekylformel C H Br2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 218.83
Synonym Dibromonitromethane (ACI), Nitrodibromomethane
IUPAC-namn dibro(nitro)metan
LEDER [O-][N+](=O)C(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibromonitromethane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/CHBr2NO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Formel vikt 216.8374