Läs mer
Dibukainhydroklorid
Produktkod. 15495099
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495099 5 g 5g
15405109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62804.06
 Begränsad artikel
I lager
Potent, långverkande lokalbedövning | CAS: 61-12-1 | C20H30ClN3O2 | 379,929 g/mol
Det appliceras som ett potent, långtidsverkande lokalbedövningsmedel. Det används som anestesi vid ryggradsanestesi. Vanligare är det en del i rektala läkemedel som används vid inflammation i anus och för symtomatisk behandling av hemorrojder och sprickor i anus.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det appliceras som ett potent, långtidsverkande lokalbedövningsmedel. Det används som anestesi vid ryggradsanestesi. Vanligare är det en del i rektala läkemedel som används vid inflammation i anus och för symtomatisk behandling av hemorrojder och sprickor i anus.
Löslighet
Fritt löslig i vatten, alkohol, aceton eller kloroform
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61-12-1
Molekylformel C20H30ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 379.929
MDL-nummer MFCD00012735
InChI-nyckel IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibucaine hydrochloride, dibucaine hcl, cinchocaine hydrochloride, cinchocaine hcl, cincaine chloride, dibucaine cinchocaine hcl, percain, percaine, sovcain
PubChem CID 521951
ChEBI CHEBI:59735
IUPAC-namn 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide;hydrochloride
LEDER CCCCOC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)C(=O)NCCN(CC)CC.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Dibucaine hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,3031
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, alkohol, aceton eller kloroform
Formel vikt 379.92
Fysisk form Kristallint pulver
RUO– Endast forskningsanvändning