Läs mer
Dibucaine, MedChemExpress
Produktkod. 16418528
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16418528 10 g
16400998 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16418528 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0552
MedChemExpress Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibucaine
CAS 85-79-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H29N3O2
Kvantitet 10 g
Synonym Cinchocaine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (104.82 mM)
LEDER O=C(C1=CC(OCCCC)=NC2=CC=CC=C12)NCCN(CC)CC
Molekylvikt (g/mol) 343.46
Formel vikt 343.46
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation