Läs mer
Dibutyl 4-Hydroxybutyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibutyl 4-Hydroxybutyl Phosphate |
| CAS | 89197-75-1 |
| Molekylformel | C12H27O5P |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27O5P/c1-3-5-10-15-18(14,16-11-6-4-2)17-12-8-7-9-13/h13H,3-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCOP(OCCCC)(OCCCCO)=O |
| IUPAC-namn | dibutyl 4-hydroxybutyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.31 |
| Formel vikt | 282.1596 |