Läs mer
Dibutyl ether, puriss p.a., ≥99.5% (GC), Solstice
Produktkod. 15694180
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15694180 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15694180 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 344621L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. p.a., low in aromatic compounds,≥99.5% (GC)
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyl ether
CAS 142-96-1
Densitet 0.764g/mL at 25°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Tändpunkt 365°F
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H18O
Linjär formel [CH3(CH2)3]2O
MDL-nummer MFCD00009461
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1149
Beilstein 1732752
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
InChI-nyckel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOCCCC
IUPAC-namn 1-butoxybutane
Molekylvikt (g/mol) 130.23
PubChem CID 8909
Ångdensitet 4.48 (vs air)
Formel vikt 130.23g/mol
Ångtryck 4.8mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.5% (GC)