Läs mer
Dibutyl ether, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. 15671010 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
20 L
200 L
Förpackning:
Can
Glass Bottle
Metal Drum
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
200 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15671010 1 L Glass Bottle 1 L
15601020 20 L Can 20 L
15691010 200 L Metal Drum 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15671010 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1102801L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 142-96-1
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00009461
InChI-nyckel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC-namn 1-butoxybutane
LEDER CCCCOCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyl ether
Namnnotering Reagent Grade, ≥99%
CAS Max % ≤100.0000%
Smältpunkt -98°C (literature)
Densitet 0.764 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 142°C to 143°C (literature)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel [CH3(CH2)3]2O
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1149
Beilstein 1732752
Procent renhet >99%
Kvalitet Reagent