Läs mer
Dibutyl Ether, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -95°C |
| Densitet | 0.769 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 140°C to 143°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3CH2CH2CH2)2O |
| MDL-nummer | MFCD00009461 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | Dibutyl ether, Dibutyl ether |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.23 |
| Kvalitet | Research |