Läs mer
Dibutyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-n-butylether |
| Kvantitet | 500 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 130.1358 |