Läs mer
Dibutyleter, TRC
Produktkod. 30382989
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382989 50 mL
30379202 500 mL
30378816 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42946550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-96-1
Molekylformel C8 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
Synonym Butyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[butane], Butyl oxide, Di-n-butyl ether, Dibutyl ether, Dibutyl oxide, NSC 8459, n-Bu2O, n-Butyl ether
IUPAC-namn 1-butoxybutan
LEDER CCCCOCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-butylether
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formel vikt 130.1358