Läs mer
Dibutyl Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibutyl maleate |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7- |
| Formel vikt | 228.1362 |