Läs mer
Dibutylfosfat, 97 %
Produktkod. 10742294 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10742294 250 g Glasflaska 250g
10626051 500 g Glasflaska 500g
10678994 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Enligt Förbundsrepubliken Tysklands exportkontrollbestämmelser och den tyska kemiföreningens (VCI) regler måste vi erhålla en kunddeklaration för varje kund innan leverans.
Produktkod. 10742294 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406642500
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Enligt Förbundsrepubliken Tysklands exportkontrollbestämmelser och den tyska kemiföreningens (VCI) regler måste vi erhålla en kunddeklaration för varje kund innan leverans.
CAS: 107-66-4 | C8H19O4P | 210,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-66-4
Molekylformel C8H19O4P
Molekylvikt (g/mol) 210.21
MDL-nummer MFCD00015245
InChI-nyckel JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
PubChem CID 7881
IUPAC-namn dibutylvätefosfat
LEDER CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyl phosphate
Namnnotering 97%
Aciditet 259 to 267mg KOH/g
Smältpunkt -13.0°C
Densitet 1.0580g/mL, 1.058
Kokpunkt 250.0°C
Flampunkt 180°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3(CH2)3O)2P(O)OH
Brytningsindex 1.4270 to 1.4290
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 17.2g/L
Viskositet 75 mPa.s (20°C)
Formel vikt 210.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibutyl phosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.