Läs mer
Dibutylfosfit, 14,5–16 % P
Produktkod. 10573701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10573701 100 g Glasflaska 100g
10337520 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10573701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155061000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1809-19-4 | C8H19O3P | 194,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1809-19-4
Molekylformel C8H19O3P
Molekylvikt (g/mol) 194.21
MDL-nummer MFCD00066633
InChI-nyckel OSPSWZSRKYCQPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl phosphite, dibutyl phosphonate, phosphonic acid, dibutyl ester, di-n-butylphosphite, dibutoxyphosphine oxide, mobil dbhp, dibutyl hydrogen phosphonate, di-n-butyl hydrogen phosphite, dibutylfosfit, phosphorous acid, dibutyl ester
PubChem CID 6327349
IUPAC-namn dibutoxi(oxo)fosfanium
LEDER CCCCO[P+](=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyl phosphite
Namnnotering 96%
Densitet 0.9950g/mL, 0.995
Kokpunkt 118 °C till 119 °C (11,0 mmHg)
Flampunkt 121 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3O]2P(O)H
Brytningsindex 1,4225 till 1,4245
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, I, 187
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 194.21
Procent renhet 14,5 till 16 % (P)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibutyl phosphite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.