Läs mer
MedChemExpress Dibutyl phthalate
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.34 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 84-74-2 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 99.07% |
| Löslighet | Ethanol : ≥ 50 mg/mL (179.64 mM) |
| Kvantitet | 50 mg |