Läs mer
Dibutylsebacat, 93 %
Produktkod. 10410831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10410831 250 g Glasflaska 250g
10400831 1 kg Glasflaska 1kg
10697844 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10410831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406652500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-43-3
Molekylformel C18H34O4
Molekylvikt (g/mol) 314.46
MDL-nummer MFCD00027218
InChI-nyckel PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
IUPAC-namn dibutyldekandioat
LEDER CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyl sebacate
Smältpunkt -12 °C
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Flampunkt 167 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 91% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3
Brytningsindex 1,4400 till 1,442
Kvantitet 250 g
Formel vikt 314.46
Procent renhet 93%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.