Läs mer
Dibutylsebacat, Mikromol™
Produktkod. 17920035
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17920035 500 mg
1 options
Produktkod. 17920035 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0925.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dibutylsebacat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Dibutyl Sebacate
CAS 109-43-3
Analyt- eller komponentnamn Dibutyl Sebacate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H34 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS
InChI formel InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
LEDER CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
IUPAC-namn Dibutyldekanedioat
Molekylvikt (g/mol) 314.46
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 314,2457 g/mol