Läs mer
Dibutylsebacat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibutyl Sebacate |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 314.2457 |