Läs mer
Dibutylsuccinat, 99 %
Produktkod. 15289826 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15289826 5 mL 5ml
15230213 25 mL 25ml
15299826 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15289826 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 141-03-7 | C12H22O4 | 230,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-03-7
Molekylformel C12H22O4
Molekylvikt (g/mol) 230.3
InChI-nyckel YUXIBTJKHLUKBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl succinate, tabutrex, succinic acid di-n-butyl ester, di-n-butyl succinate, tabatrex, dibutylsuccinate, butyl butanedioate, butanedioic acid, dibutyl ester, succinic acid dibutyl ester, dnbs
PubChem CID 8830
ChEBI CHEBI:82263
IUPAC-namn Dibutylbutanedioat
LEDER CCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyl succinate
Smältpunkt -29,0 °C
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 274,0 °C
Flampunkt 144 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Linjär formel C4H9O2CH2CH2CO2C4H9
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: något.
Formel vikt 230.3
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.