Läs mer
Dibutyl Sulfide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 544-40-1 |
| Smältpunkt | -80°C |
| Densitet | 0.84 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 188.7°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)3S(CH2)3CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00009468 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Dibutyl sulfide, Butyl sulfide, Dibutyl sulfide |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.29 |
| Kvalitet | Research |