Läs mer
Dibutylamine-d18, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | di-n-Butylamine-d18 |
| CAS | 203578-32-9 |
| Molekylformel | C8 D18 H N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, N-(butyl-d9)- (9CI), Di-n-butyl-d18-amine, Dibutylamine-d18, Dibutylamine-D18, N-(Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)-1-butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterio-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)butan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.3541 |
| Formel vikt | 147.2647 |