Läs mer
Dibutylamin, EssentQ, Scharlab
Produktkod. 11319953
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319953 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11319953 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer DI03001000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
CAS 111-92-2
Molekylformel C8H19N
Kvantitet 1 L
InChI-nyckel JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCNCCCC
IUPAC-namn dibutylamin
Molekylvikt (g/mol) 129.25
Kvalitet EssentQ
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibutylamin, för syntes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302+H312+H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .