Läs mer
Dibutylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -62°C |
| Densitet | 0.76 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 160°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3CH2CH2CH2)2NH |
| MDL-nummer | MFCD00009429 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | Dibutylamine, N-Butyl-1-butanamine, Dibutylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.24 |
| Kvalitet | Research |