Läs mer
Dibutylamin, TRC
Produktkod. 30382804
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30382804 250 mL
1 options
Produktkod. 30382804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD462738250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutylamine
CAS 111-92-2
Molekylformel C8 H19 N
Kvantitet 250 mL
Synonym Dibutylamine (8CI), N-Butyl-1-butanamine, Di-n-butylamine, N,N-Di-n-butylamine, N,N-Dibutylamine, n-Dibutylamine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
LEDER CCCCNCCCC
IUPAC-namn N-butylbutan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 129.24
Formel vikt 129.1517