Läs mer
Dibutylammonium Acetate (0.5M Solution in Water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibutylammonium Acetate |
| Kvantitet | 100 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;1-2(3)4/h9H,3-8H2,1-2H3;1H3,(H,3,4) |
| Formel vikt | 189.1729 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Dibutylammonium Acetate 0.5M |