Läs mer
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 10525773 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10525773 10 g 10g
10015792 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10525773 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379000100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60669-69-4 , 60-29-7
Molekylformel C9H18BF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 274.11
MDL-nummer MFCD00009669
InChI-nyckel FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane
PubChem CID 2724243
IUPAC-namn dibutylboranyl trifluoromethanesulfonate
LEDER CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
Färg Orange to Yellow
Densitet 0.8150g/mL
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
Kvantitet 10 g
Fieser 07,91; 09,140; 16,109
Formel vikt 274.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.