Läs mer
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Produktkod. 12357093 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12357093 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 12357093 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214141000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 60669-69-4 | C9H18BF3O3S | 274.11 g/mol
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
CAS 60669-69-4, 60-29-7
Färg Orange to Yellow
Densitet 0.8150g/mL, 0.815
Flampunkt −40°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning AcroSeal™ Glass bottle
Molekylformel C9H18BF3O3S
Linjär formel CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
MDL-nummer MFCD00009669
Kvantitet 100 mL
Fieser 07,91; 09,140; 16,109
Synonym dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn dibutylboranyl trifluoromethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 274.11
PubChem CID 2724243
Formel vikt 274.11
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M solution in diethylether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.